Learn More
Corning™ Récipients droits en PP stériles avec bouchons en PE
Code produit 15438814
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
125 mL
180 mL
Conditionnement:
264 pièces
380 pièces
700 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15438814 60 mL 700 pièces
12602145 60 mL 700 pièces
11773174 125 mL 380 pièces
11703184 180 mL 264 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15438814 Fournisseur Corning™ Code fournisseur TP35C002
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Outils d’échantillonnage pour le contrôle de la qualité pour la récupération et l’expédition d’échantillons en toute sécurité
  • En PP moulé par injection
  • Bouchon à vis en PE étanche
  • Stérilité assurée 10-3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 60 mL
Couleur Concluant
Matériau Polypropylène
Stérilité Stériles
Couleur de bouchon Rouge
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 70 mm
Chemical Label Non marqué
Matériau du bouchon Polyéthylène
Diamètre (métrique) 33 mm
Type de bouchon Bouchon à vis étanche
Capacité (impériale) 2,02 oz
Forme Droit
Type de produit Conteneur à flancs droits