Learn More
Corning™ Pipettes à paille, en polypropylène, stériles
Code produit 11562772
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2,2 mL
5 ml
Longueur (métrique):
7,3 cm
19 cm
24 cm
Type d’emballage:
10/sachet
100/sachet
25/sachet
40 sachets/25 unités
50/sachet
Quantité:
100/sachet
1000
3600/boîte
6000/boîte
Conditionnement:
1000 pièces
12000 pièces
3600 pièces
6000 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Longueur (métrique) Type d’emballage Quantité Conditionnement
11562772 1 ml 19 cm 40 sachets/25 unités 1000 1000 pièces
12602255 2,2 mL 24 cm 50/sachet 6000/boîte 6000 pièces
11992815 1 ml 19 cm 40 sachets/25 unités 1000 12000 pièces
11825380 2,2 mL 24 cm 25/sachet 6000/boîte 6000 pièces
12672275 5 ml 7,3 cm 10/sachet 3600/boîte 3600 pièces
11962785 1 ml 19 cm 100/sachet 100/sachet 12000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11562772 Fournisseur Corning™ Code fournisseur EPI1B01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.82€
    46.59€ / 1000 pièces
    Économisez 31.23€
    40% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réduisez les risques de contamination croisée en utilisant des pipettes jetables
  • Traçabilité du produit sur chaque sachet
  • Stérile 10-3
  • Emballage individuel dans des sachets à glissière unitaires inviolables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylène
Quantité 1000
Type d’emballage 40 sachets/25 unités
Volume (métrique) 1 ml
Longueur (métrique) 19 cm
Type Pipette paille
Jetable Usage unique