Learn More
Gosselin™ Récipient droit en PP avec bouchon à vis
Code produit 15418834
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
40 mL
125 mL
180 mL
Stérilité:
Non stérile
Stériles
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Rouge
Conditionnement:
1000 pièces
264 pièces
380 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Stérilité Couleur de bouchon Conditionnement
15418834 125 mL Non stérile Blanc 380 pièces
15408834 125 mL Non stérile Rouge 380 pièces
15478824 125 mL Stériles Blanc 380 pièces
15438834 125 mL Stériles Bleu 380 pièces
15488834 180 mL Stériles Rouge 264 pièces
15438844 180 mL Non stérile Blanc 264 pièces
15478804 40 mL Non stérile Blanc 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15418834 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur TP52C013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.66€
    130.09€ / 380 pièces
    Économisez 93.57€
    41% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Comprend un bouchon étanche en PE. Le récipient droit en PP Corning™ Gosselin™ avec bouchon à vis est conçu avec un col large pour offrir suffisamment de place lors du prélèvement d’échantillons.
Conçu pour le prélèvement, le stockage et le transport des échantillons vers les laboratoires.
  • Bouchon en polyéthylène
  • Bouchon à vis étanche
  • Versions stériles ou non stériles disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 125 mL
Couleur Transparente
À utiliser avec (application) Prélèvement des échantillons
Matériau Polypropylène
Nb par paquet 380/paquet
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Oui
Graduated Non
Hauteur (métrique) 74 mm
Matériau du bouchon PEBD
Diamètre (métrique) 52 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Forme Cylindrique
Type de produit Conteneur d’échantillon