Learn More
Gosselin™ Récipient droit en PP avec bouchon à vis
Code produit 15488834
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
40 mL
125 mL
180 mL
Stérilité:
Non stérile
Stériles
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Rouge
Unit Size:
1000 pièces
264 pièces
380 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Stérilité Couleur de bouchon Unit Size
15488834 180 mL Stériles Rouge 264 pièces
15418834 125 mL Non stérile Blanc 380 pièces
15408834 125 mL Non stérile Rouge 380 pièces
15478824 125 mL Stériles Blanc 380 pièces
15438834 125 mL Stériles Bleu 380 pièces
15438844 180 mL Non stérile Blanc 264 pièces
15478804 40 mL Non stérile Blanc 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 15488834 Supplier Gosselin™ Supplier No. TP53C002
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Comprend un bouchon étanche en PE. Le récipient droit en PP Corning™ Gosselin™ avec bouchon à vis est conçu avec un col large pour offrir suffisamment de place lors du prélèvement d’échantillons.
Conçu pour le prélèvement, le stockage et le transport des échantillons vers les laboratoires.
  • Bouchon en polyéthylène
  • Bouchon à vis étanche
  • Versions stériles ou non stériles disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (métrique) 180 mL
Couleur Concluant
Description Col large, jetable
À utiliser avec (application) Prélèvement des échantillons
Matériau Polypropylène
Nb par paquet 264/paquet
Stérilité Stériles
Couleur de bouchon Rouge
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 102 mm
Hauteur (impériale) 4 in
Chemical Label Non marqué
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 52 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Capacité (impériale) 6 oz
Forme Cylindrique
Type de produit Conteneur d’échantillon