Learn More
Gosselin™ Pots en polypropylène
Code produit 11783234
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
510 ml
775 ml
1 000 ml
1 070 ml
Type de produit:
Récipient
Récipient ionisé
Conditionnement:
100 pièces
160 pièces
70 pièces
80 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type de produit Conditionnement
11783234 1 000 ml Récipient 80 pièces
12307487 510 ml Récipient ionisé 160 pièces
11793234 1 070 ml Récipient 70 pièces
11703244 510 ml Récipient -
12317487 775 ml Récipient 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11783234 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur PR105001
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour un stockage général sûr et sécurisé en laboratoire. Les pots en PP Gosselin™ sont fabriqués en PP blanc.
  • Produit non stérile
  • Grande résistance aux chocs
  • Avec bouchon à vis en PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Récipient
Closure Included Oui
Matériau Polypropylène
Forme Droit, cylindrique
Stérilité Non stérile
Capacité (métrique) 1 000 ml
Certifications/Conformité CE N°1935/2004, ISO 11137
Couleur de bouchon Blanc
Type de bouchon Bouchon à vis
Couleur blanc
Diamètre (métrique) 101 mm
Hauteur (métrique) 130 mm
Comprend Bouchon à vis double fermeture en polypropylène blanc
Quantité 80/carton