Learn More
Poeppelmann™ KAPSTO™ Bouchons à vis GPN 700
Code produit p-8004015
Change view
Click to view available options
Taille du bouchon:
M 10
Diamètre (métrique) externe:
14 mm
Hauteur (métrique):
14 mm
Unit Size:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Taille du bouchon Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique) unitSize
10480255 M 10 14 mm 14 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10480255 Supplier Poeppelmann™ Supplier No. 70000100000
Only null left
Add to basket
Add to basket
Doté d'une tête facile à saisir pour un assemblage manuel. Poeppelmann™ KAPSTO™ Les bouchons à vis GPN 700 sont fabriqués en plastique PE-HD jaune.
  • Avec filetage métrique
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 228-1
  • Résistant à l'alcool et aux acides/bases faibles
  • Les petites et moyennes tailles comportent une fente pour l'installation par tournevis
  • Convient à une variété de filetages métriques et impériaux, ainsi qu'aux filetages de tuyauterie.
Specifications
Diamètre (métrique) externe 14 mm
Taille du bouchon M 10
Type de produit Couvercle avec bouchon à vis
Couleur Jaune
À utiliser avec (application) Convient à une variété de filetages intérieurs et de filetages de tuyauterie métriques et impériales conformes à la norme DIN EN. ISO 228-1
Hauteur (métrique) 14 mm