Learn More
Fisherbrand™ Papier de chromatographie grade 501
Code produit 11718742 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 mm
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11718742 200 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11718742
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le papier de chromatographie Fisherbrand™ de qualité 501 est un papier de chromatographie de qualité standard pour une analyse simple ou de routine.
  • Grade 501
  • Papier chromatographique standard pour analyses simples et de routine
Spécification
Épaisseur du film 0,19 mm
À utiliser avec (application) Papier chromatographique standard pour analyses simples et de routine
Format Feuille
Qualité 501
Matériau Papier
Largeur (métrique) 200 mm
Débit 145 mm/30 min.
Longueur (métrique) 200 mm