Learn More
Fisherbrand™ Papier de chromatographie grade 508
Code produit 11567393 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 mm
570 mm
Largeur (métrique):
200 mm
460 mm
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
11567393 570 mm 460 mm 50 pièces
11724166 200 mm 200 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11567393
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Convient aux travaux de chromatographie et d’électrophorèse. Le papier de chromatographie Fisherbrand™ de qualité 508 est utilisé pour la séparation et l’identification d’échantillons dont la composition est inconnue dans les laboratoires de recherc
Le papier Fisherbrand™ de qualité CHR 100 peut être utilisé dans de nombreuses applications où les n°1 CHR Whatman ou n°2043 Schleicher & Schuell sont utilisés. Le papier Fisherbrand™ de qualité CHR 200 peut être utilisé dans de nombreuses applications où les n°3MM CHR Whatman ou n°4369 Schleicher & Schuell sont utilisés.
Spécification
Épaisseur du film 0,35 mm
À utiliser avec (application) Convient aux travaux de chromatographie et d’électrophorèse
Format Feuille
Qualité 508
Matériau Papier
Largeur (métrique) 460 mm
Débit 115 mm/30 min.
Longueur (métrique) 570 mm