Learn More
Fisherbrand™ Papier de protection de surface de grade 604
Code produit 11714916 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Document de niveau 604
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11714916 Document de niveau 604 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11714916
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour protéger les surfaces de laboratoire contre les déversements dangereux. Le papier de protection de surface Fisherbrand™ de grade 604 protège contre les dommages dus aux impacts et aux liquides acides, toxiques, corrosifs et radioactifs.
  • Disponible sous forme de feuilles ou de rouleaux
  • Le papier absorbant 125 g/m2 avec support en polyéthylène absorbe rapidement les déversements et empêche leur écoulement sur la surface de travail
Spécification
Type de produit Papier de protection de surface
Matériau Document de niveau 604
Longueur (métrique) 50 m
Largeur (métrique) 0,92m
Matière absorbante Polyéthylène
Couleur Blanc
Épaisseur 0,25mm
Quantité Rouleau de 1
Type d’emballage Rouleau