Learn More
Fisherbrand™ Papier de protection de surface de grade 604
Code produit 11728742 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
500 x 600 mm
50 m x 46 cm
50 m x 6 cm
520 x 420 mm
570 x 460 mm
Type d’emballage:
Feuille
Rouleau
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Type d’emballage Conditionnement
11728742 570 x 460 mm Feuille 100 pièces
11710005 50 m x 6 cm Rouleau 1 pièce
11715375 520 x 420 mm Feuille 100 pièces
11725375 500 x 600 mm Feuille 100 pièces
11758722 50 m x 46 cm Rouleau -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11728742
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçu pour protéger les surfaces de laboratoire contre les déversements dangereux. Le papier de protection de surface Fisherbrand™ de grade 604 protège contre les dommages dus aux impacts et aux liquides acides, toxiques, corrosifs et radioactifs.
  • Disponible sous forme de feuilles ou de rouleaux
  • Le papier absorbant 125 g/m2 avec support en polyéthylène absorbe rapidement les déversements et empêche leur écoulement sur la surface de travail
Spécification
Type de produit Papier de protection de surface
Matériau Document de niveau 604
Longueur (métrique) 570 mm
Largeur (métrique) 460 mm
Dimensions (L x l) 570 x 460 mm
Matière absorbante Polyéthylène
Couleur Blanc
Épaisseur 0.25 mm
Quantité 100 feuilles
Type d’emballage Feuille