Learn More
Fisherbrand™ Papier de protection de surface de grade 604
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Disponible sous forme de feuilles ou de rouleaux
- Le papier absorbant 125 g/m2 avec support en polyéthylène absorbe rapidement les déversements et empêche leur écoulement sur la surface de travail
Spécification
Spécification
| Type de produit | Papier de protection de surface |
| Matériau | Document de niveau 604 |
| Longueur (métrique) | 50 m |
| Largeur (métrique) | 0,46m |
| Dimensions (L x l) | 50 m x 46 cm |
| Matière absorbante | Polyéthylène |
| Couleur | Blanc |
| Épaisseur | 0,25mm |
| Quantité | Rouleau de 1 |
| Type d’emballage | Rouleau |