Learn More
Fisherbrand™ Papier Joseph ultra absorbant de calibre 605
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsSpécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Largeur (métrique) | 120 mm |
| Dimensions (L x l) | 120 x 120 mm |
| Format | Feuille |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage et séchage des récipients en verre, tubes, flacons, plaques microscopiques, bouteilles dans les laboratoires et les hôpitaux |
| Quantité d’emballage | 500 Paquet |
| Qualité | 605 |