Learn More
Fisherbrand™ Papier de protection de surface de grade 606
Code produit 11730005 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
570 mm
600 mm
50 m
Largeur (métrique):
460 mm
0,49m
500 mm
0,6m
0,92m
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) unitSize
11730005 50 m 0,6m 1 pièce
11708513 50 m 0,49m 1 pièce
11704656 570 mm 460 mm 50 pièces
11749865 50 m 0,92m 1 pièce
11738742 600 mm 500 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11730005
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28036
View all promotions
Expédition estimée: 03-09-2026
Add to basket
Add to basket
Utilisé comme papier absorbant pour la protection de la paillasse. Le papier de protection de surface calibre 606 Fisherbrand™ est un papier ultra-absorbant blanc avec un revêtement unilatéral en PE.
Applications :
  • Capacité d’absorption : 200 g/m2
  • Protège les paillasses de laboratoire contre les liquides acides, toxiques, corrosifs et radioactifs et les impacts de verre
  • Facilite la récupération des matériaux de grande valeur tels que les métaux précieux
  • Protection et aménagement des cages d’animaux
Specifications
Type de produit Papier de protection de surface
Matériau Papier
Absorbance 200 mL/
Longueur (métrique) 50 m
Largeur (métrique) 0,6m
Matière absorbante Polyéthylène
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Protection des paillasses de laboratoire contre les liquides acides, toxiques, corrosifs et radioactifs et les impacts
Quantité Rouleau de 1