Learn More
Fisherbrand™ Papier de protection de surface de grade 606
Code produit 11738742 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
570 mm
600 mm
50 m
Largeur (métrique):
460 mm
0,49m
500 mm
0,6m
0,92m
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
11738742 600 mm 500 mm 50 pièces
11730005 50 m 0,6m 1 pièce
11708513 50 m 0,49m 1 pièce
11704656 570 mm 460 mm 50 pièces
11749865 50 m 0,92m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11738742
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisé comme papier absorbant pour la protection de la paillasse. Le papier de protection de surface calibre 606 Fisherbrand™ est un papier ultra-absorbant blanc avec un revêtement unilatéral en PE.
Applications :
  • Capacité d’absorption : 200 g/m2
  • Protège les paillasses de laboratoire contre les liquides acides, toxiques, corrosifs et radioactifs et les impacts de verre
  • Facilite la récupération des matériaux de grande valeur tels que les métaux précieux
  • Protection et aménagement des cages d’animaux
Spécification
Type de produit Papier de protection de surface
Matériau Papier
Absorbance 200 mL/ m²
Longueur (métrique) 600 mm
Largeur (métrique) 500 mm
Matière absorbante Polyéthylène
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Protection des paillasses de laboratoire contre les liquides acides, toxiques, corrosifs et radioactifs et les impacts
Quantité 50boîte