Learn More
Fisherbrand™ Cartouche d’extraction en fibres de cellulose et linter de coton grade 7
Code produit 11724053 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
28 mm
30 mm
33 mm
37 mm
41 mm
Longueur (métrique):
60 mm
80 mm
90 mm
100 mm
118 mm
123 mm
130 mm
Conditionnement:
25 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) intérieur Longueur (métrique) Conditionnement
11724053 33 mm 80 mm 25 pièces
11724043 19 mm 90 mm -
11754043 25 mm 100 mm 25 pièces
11734043 22 mm 80 mm 25 pièces
11774043 26 mm 60 mm 25 pièces
11744043 25 mm 80 mm 25 pièces
11794043 28 mm 100 mm 25 pièces
11784043 28 mm 80 mm -
11714053 30 mm 100 mm 25 pièces
11734053 33 mm 100 mm 25 pièces
11744536 33 mm 118 mm 25 pièces
11744053 37 mm 130 mm 25 pièces
11754053 41 mm 123 mm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 11724053
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Adaptées à tous les systèmes d’extraction.
  • 100 % pures fibres de linter de coton
  • Neutre et sans matières grasses
  • Haute résistance mécanique
  • Excellente capacité de rétention
Applications :
  • Extraction de soufre
  • Extraction de la teneur en lipides libres dans les denrées alimentaires
  • Détermination de la poussière et du goudron dans l’air et les gaz industriels
  • Analyse des laques et liants dans les couleurs de peinture
  • Contrôle des émissions provenant des fumées de cheminées industrielles
  • Analyse gravimétrique des poussières dans les gaz
Spécification
Diamètre (métrique) intérieur 33 mm
Matériau Fibres de cellulose et linters en coton de haute pureté
À utiliser avec (application) Extraction de soufre dans les masses gazeuses, détermination de la poussière et du goudron dans l’air et les gaz industriels
Qualité 7
À utiliser avec (équipement) Convient à tous les systèmes d’extraction
Longueur (métrique) 80 mm
Type de produit Cartouche d’extractio