Learn More
Fisherbrand™ Papier de stérilisation grade 926
Code produit 11738513 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
50 x 50 cm
60 x 60 cm
65 x 65 cm
75 x 75 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11738513 50 x 50 cm 500 pièces
11714586 100 x 100 cm 250 pièces
11720575 65 x 65 cm 500 pièces
11794576 75 x 75 cm 250 pièces
11710575 60 x 60 cm 500 pièces
11704586 90 x 90 cm 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11738513
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisé comme emballage pour vêtements médicaux.
  • Poids : 60 g/m2
  • Papier crêpé
Applications :
  • pour la stérilisation à la vapeur, aux gaz, par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité EN 868-2
Couleur Vert
À utiliser avec (application) Emballage des vêtements médicaux, des instruments chirurgicaux et d’autres articles utilisés pour la stérilisation aux rayons gamma, à la vapeur et au gaz
Matériau Papier
Quantité 500 Paquet
Dimensions (L x l) 50 x 50 cm
Poids (métrique) 60 gsm
Type de produit Papier de stérilisation
Qualité 926
Longueur (métrique) 50 cm
Largeur (métrique) 50 cm