Learn More
Kartell SpA Jug diplômé
Code produit 11331265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11331265 250 mL 1 pièce
11341265 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11331265 Fournisseur Kartell SpA Code fournisseur 0108600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.00€
    5.42€ / 1 pièces
    Économisez 2.58€
    32% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Grande cruche graduée en polypropylène
Cruches graduées de haute forme en polypropylène transparent et autoclavable.
Diplôme définitivement façonné.
Spécification
Capacité (métrique) 250 mL
Couleur Concluant
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Closure Included Non
Graduated Oui
Bouche Large
Fit for Purpose Qualité certifiée
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 8,45 oz
Forme Bidon rond
Jetable Réutilisable
Type de produit Bécher gradué