Learn More
Kartell SpA Cruches rondes graduées
Code produit 10564851
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10564851 3 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10564851 Fournisseur Kartell SpA Code fournisseur 0115900
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Cruches mesurées, forme abrégée
Autoclavables, très translucides, surtout lorsqu’ils sont remplis de liquides. Des remises de diplômes définitivement façonnées. Excellente résistance chimique. Pas de bec verseur. Prise de pouce sur la poignée.
Spécification
Capacité (métrique) 3 L
Couleur Concluant
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Closure Included Non
Graduated Oui
Bouche Large
Fit for Purpose Qualité certifiée
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 101,44 oz.
Forme Bidon rond
Jetable Réutilisable
Type de produit Bécher gradué