Learn More
Thermo Scientific™ Tubes gradués pour microcentrifugeuses Safelock
Code produit 12398202 Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Capacité (métrique):
0,6 ml
0.6 ml
1.5 ml
2 ml
FCR max.:
24000 ×g
24 k x G
25000 ×g
25 k x G
30000 ×g
30 k x G
Conditionnement:
100 tubes/sachet, 10 sachets/unité, 10 unités/boîte
50 tubes/sachet, 10 sachets/unité, 10 unités/boîte
Sachet de 500 tubes/unité, 5 unités/boîte
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Capacité (métrique) FCR max. Conditionnement Conditionnement
12398202 Stérile 1.5 ml 24 k x G 50 tubes/sachet, 10 sachets/unité, 10 unités/boîte 500 pièces
11838332 Stérile 0,6 ml 30000 ×g Sachet de 500 tubes/unité, 5 unités/boîte 500 pièces
12388202 Stérile 0.6 ml 30 k x G 100 tubes/sachet, 10 sachets/unité, 10 unités/boîte 1000 pièces
11910937 Stérile 1.5 ml 24000 ×g Sachet de 500 tubes/unité, 5 unités/boîte 500 pièces
11920937 Non stérile 2 ml 25000 ×g Sachet de 500 tubes/unité, 5 unités/boîte 500 pièces
10021782 Non stérile 0.6 ml 30 k x G 100 tubes/sachet, 10 sachets/unité, 10 unités/boîte 1000 pièces
11599914 Non stérile 1.5 ml 24 k x G 50 tubes/sachet, 10 sachets/unité, 10 unités/boîte -
10656833 Non stérile 2 ml 25 k x G 50 tubes/sachet, 10 sachets/unité, 10 unités/boîte 500 pièces
11509924 Stérile 2 ml 25 k x G 50 tubes/sachet, 10 sachets/unité, 10 unités/boîte 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 missing translation for 'options'
Product Code. 12398202 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 3457
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
La confirmation facile du verrouillage de votre tube pour microcentrifugeuses assure une meilleure sécurité pendant la centrifugation.
Découvrez la sécurité d’un tube à bouchon à vis avec la facilité d’utilisation d’un tube à bouchon à clipser avec les microtubes à centrifuger gradués Thermo Scientific™ Safelock. Ces tubes offrent une sécurité supérieure lors de la centrifugation. Positionnez simplement la bille d’arrêt à charnières dans la rainure pour empêcher toute ouverture accidentelle du bouchon, éviter l’évaporation et garantir l’intégrité des échantillons.
Conception du couvercle Safelock
  • Un simple geste d’une main permet de fermer le bouchon à charnières et de glisser la bille de verrouillage en place, préservant ainsi vos précieux échantillons
  • La bille de verrouillage à charnières réduit la tension sur le pouce
  • La surface de verrouillage lisse réduit la possibilité d’arracher ou de déchirer les gants
  • Les marques de graduation sur le tube de microcentrifugeuse permettent de référencer efficacement les échantillons
Excellente qualité
  • Fabriqués en polypropylène vierge, ces microtubes à centrifuger garantissent l’intégrité et la sécurité des échantillons pendant l’ébullition, la congélation, l’incubation et la centrifugation
  • La performance exceptionnellement stable sous la contrainte de la centrifugation empêche le tube de se briser
  • Ce produit stérile est certifié exempt de RNase, DNase, ADN, ATP, biocontamination et endotoxines
  • Produit non stérile certifié apyrogène et exempt de RNase, DNase et ADN
Options de  conditionnement
  • Une grande variété d’options de conditionnement sont disponibles pour vous aider à mieux contrôler les risques de contamination dans le laboratoire
  • Pour répondre aux exigences de stérilité les plus strictes, des tubes stériles à emballage individuel sont disponibles
Recommandés pour :
Utilisation rigoureuse et quotidienne au laboratoire, y compris la centrifugation, l’ébullition, l’incubation, la congélation ou le stockage des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité Certifié exempt de RNase, de DNase, de pyrogènes, de biocontamination, d’inhibiteurs de PCR, d’endotoxine et d’ADN.
Capacité (métrique) 1.5 ml
Couleur Naturel
Matériau Polypropylène
Conditionnement 50 tubes/sachet, 10 sachets/unité, 10 unités/boîte
Stérilité Stérile
Graduated Oui
FCR max. 24 k x G