Learn More
- Home
- Products
- Produits de pipetage
- Pipettes de transfert
- Globe Scientific Graduated Transfer Pipets
Globe Scientific Graduated Transfer Pipets
Code produit 31922810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Contenance du bulbe (métrique):
0.9 mL
1.8 mL
2 mL
2.2 mL
3.2 mL
3.4 mL
3.5 mL
5 mL
Longueur (métrique):
115 mm
140 mm
145 mm
148 mm
150 mm
155 mm
215 mm
Type d’emballage:
10/Pk., 10 Pk/Bag, 4 Bags/Cs.
20/Pk., 20 Pk/Cs.
20/Pk., 25 Pk/Cs.
250/Pk., 10 Pk/Cs.
500/Pk., 10 Pk/Cs.
Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs.
Individually Wrapped, 100/Pk., 5 Pk/Cs.
Conditionnement:
2500 pièces
400 pièces
500 pièces
5000 pièces
24 product options available for selection
| Code produit | Contenance du bulbe (métrique) | Longueur (métrique) | Type d’emballage | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 31922810 | 3.2 mL | 155 mm | 10/Pk., 10 Pk/Bag, 4 Bags/Cs. | 400 pièces |
| 31922852 | 3.5 mL | 148 mm | 500/Pk., 10 Pk/Cs. | 5000 pièces |
| 31923684 | 3.5 mL | 148 mm | Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. | 400 pièces |
| 31923007 | 3.2 mL | 155 mm | Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. | 400 pièces |
| 31923662 | 3.2 mL | 155 mm | 20/Pk., 20 Pk/Cs. | 400 pièces |
| 31924079 | 0.9 mL | 115 mm | 500/Pk., 10 Pk/Cs. | 5000 pièces |
| 31923622 | 0.9 mL | 115 mm | Individually Wrapped, 100/Pk., 5 Pk/Cs. | 500 pièces |
| 31923912 | 0.9 mL | 115 mm | 20/Pk., 25 Pk/Cs. | 500 pièces |
| 31922995 | 3.4 mL | 150 mm | 500/Pk., 10 Pk/Cs. | 5000 pièces |
| 31924097 | 3.4 mL | 150 mm | 20/Pk., 20 Pk/Cs. | 400 pièces |
| 31924070 | 3.4 mL | 150 mm | Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. | 400 pièces |
| 31924086 | 3.4 mL | 145 mm | 500/Pk., 10 Pk/Cs. | 5000 pièces |
| 31923564 | 2.2 mL | 140 mm | 500/Pk., 10 Pk/Cs. | 5000 pièces |
| 31923145 | 2.2 mL | 140 mm | 20/Pk., 20 Pk/Cs. | 400 pièces |
| 31923737 | 3.4 mL | 145 mm | Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. | 400 pièces |
| 31922366 | 1.8 mL | 155 mm | 500/Pk., 10 Pk/Cs. | 5000 pièces |
| 31923874 | 1.8 mL | 155 mm | Individually Wrapped, 100/Pk., 5 Pk/Cs. | 500 pièces |
| 31921455 | 1.8 mL | 155 mm | 20/Pk., 25 Pk/Cs. | 500 pièces |
| 31922991 | 2 mL | 155 mm | 500/Pk., 10 Pk/Cs. | 5000 pièces |
| 31923632 | 2.2 mL | 140 mm | Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. | 400 pièces |
| 31923009 | 3.4 mL | 145 mm | 10/Pk., 10 Pk/Bag, 4 Bags/Cs. | 400 pièces |
| 31924074 | 3.4 mL | 145 mm | 20/Pk., 20 Pk/Cs. | 400 pièces |
| 31924093 | 1.8 mL | 150 mm | 500/Pk., 10 Pk/Cs. | 5000 pièces |
| 31923008 | 5 mL | 215 mm | 250/Pk., 10 Pk/Cs. | 2500 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Artikelnummer.
31922810
Leverandør
Globe Scientific
Leverandørnr.
135138
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
- Material: Low Density Polyethylene (LDPE)
- Packaging: Globe Scientific's non-sterile transfer pipets are packaged in a unique dispenser box. This convenient box is small and compact and ideal for bench-top use. The hinged front panel opens for quick access to the pipets and can be closed when not in use to keep the contents clean.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Contenance du bulbe (métrique) | 3.2 mL |
| Calibré | No |
| Matériau | LDPE |
| Stérilité | Sterile |
| Gouttes/ml | 20 |
| Graduée | Yes |
| Graduations | 3 mL |
| Longueur (impériale) | 6.3 in. |
| Type d’emballage | 10/Pk., 10 Pk/Bag, 4 Bags/Cs. |
| Couleur | Natural |
| Volume (métrique) | 7 mL |
| Longueur (métrique) | 155 mm |
| Type | Graduated Transfer Pipet |
| Jetable | Single-use |
| Vis mere Vis mindre |
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?