Learn More
Grant Instruments™ Densitomètre Grant Bio™
Code produit 15211166
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage:
0,00 à 15,00 McFarland
0,3 à 15,0 McFarland
Type d’affichage:
LCD
LED
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage Type d’affichage Conditionnement
15211166 0,00 à 15,00 McFarland LCD 1 pièce
11441078 0,3 à 15,0 McFarland LED 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15211166 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur DEN1B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    980.00€
    879.00€ / 1 pièces
    Économisez 101.00€
    10% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Mesure la turbidité des suspensions cellulaires dans une grande variété d’applications des sciences de la vie. Grant Instruments™ Le densitomètre est conçu et calibré en usine pour mesurer la turbidité dans la plage de 0,5 à 4,0 unités McFarland (DEN-1) 0,0 à > 7,5 unités McFarland (DEN-1B) avec un faible écart type.
  • Plage de mesures : 0,30 à 15,0 unités McFarland (DEN-1), 0,0 à 6,0 unités McFarland (DEN-1B)
  • Durée de mesure : 1 seconde
  • Précision : ±3%
  • Mesures affichées de manière pratique en unités McFarland et clairement visible sur l’affichage LED lumineux
  • Étalonné en usine - conserve les valeurs d’étalonnage sans alimentation électrique
  • Peut être étalonné par l’utilisateur selon les normes commerciales ou les suspensions cellulaires préparées en laboratoire
  • Conçu pour des tubes d’un dia. ext. de 18 mm
  • Peut également accueillir des tubes de 16 mm grâce à l’adaptateur de tube D-16 en option
  • Conception extrêmement compacte avec un faible encombrement et un profil bas qui permettent de l’intégrer facilement dans le plus petit espace de travail
  • DEN-1b - alimenté par 3 piles AAA ou par une source d’alimentation externe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Densimètre
Source lumineuse LED
Type d’affichage LCD
Taille de l’échantillon ge;2
Précision ± 3%
Plage 0,00 à 15,00 McFarland
Turbidité 0,00 à 15,00 McFarland
Dimensions (L x l x H) 115 x 165 x 75 mm
Largeur (métrique) 165 mm
Hauteur (métrique) 75 mm
Alimentation électrique Tension d’entrée CA 120/230 V, 50/60 Hz, tension de sortie CC 12 V
Tension 12 V
Température (métrique) en fonctionnement 4°C à 40°C
Poids (métrique) 0,7 kg