Learn More
Grant Instruments™ Plateforme universelle avec barreaux réglables
Code produit 10458633
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
ES-20
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
10458633 ES-20 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10458633 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur PUP12
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Barres réglables s’adaptant à une grande variété de récipients à la fois. La plateforme universelle et les barres réglables Grant Instruments™ ne nécessitent aucun outil pour le réglage des barres.
  • Pour une utilisation avec les agitateurs orbitaux Grant et agitateurs incubateurs
  • Dimensions : 270 x 195 mm
  • Avec barres de maintien supplémentaires pouvant également être commandées séparément (HB 200)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Plateforme universelle
Dimensions (L x l) 285 x 220 mm
À utiliser avec (application) Pour différents types de récipients
À utiliser avec (équipement) ES-20