Learn More
Fisherbrand™ Incubateur microbiologique à convection gravitaire, acier inoxydable
Code produit p-9510006 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
75 l
117 L
194 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15895901 75 l 1 pièce
15815911 117 L 1 pièce
15835911 194 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15895901
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Idéal pour l'incubation microbiologique et le stockage à température contrôlée.
  • Idéal pour l’incubation basique et le stockage chauffé
  • Température maximale 75 °C
  • Contrôle numérique de valeur de consigne unique
  • Porte intérieure en verre pour éviter de perturber les échantillons lors de l’observation
  • Empilable, sans outils ni kit
  • Port d’accès standard
  • Intérieur en acier inoxydable
  • Garantie deux ans pièces et main-d’œuvre
  • Marquage CE
  • Deux étagères perforées en acier inoxydable incluses de série
  • Des étagères supplémentaires sont également disponibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) d’étagère 25 kg
Capacité (métrique) 75 l
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Convection Type Gravité
Matériau Porte en verre
Nbre d’étagères 2
Type de prise R.-U. et U.E.
Plage de températures (métrique) Ambiant +7° jusqu'à 75 °C
Type Incubateur microbiologique
Affichage Numérique
Stabilité de la température ± 0,3°C à 37°C
Uniformité de la température ± 0,8°C à 37°C
Garantie Garantie deux ans pièces et main-d’œuvre
Dimensions (P x l x H) intérieures 414 x 354 x 508 mm
Dimensions (L x l x H) 565 x 530 x 720 mm
Poids à l’expédition (métrique) 41 kg
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz