Learn More
Fisherbrand™ Étuve à convection naturelle
Code produit 15805911 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
65L
105L
176L
Dimensions (P x l x H) intérieures:
414 x 328 x 480mm
414 x 438 x 580mm
589 x 438 x 680mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (P x l x H) intérieures Conditionnement
15805911 65L 414 x 328 x 480mm 1 pièce
15825911 105L 414 x 438 x 580mm 1 pièce
15845911 176L 589 x 438 x 680mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15805911
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3710.00€
    2330.00€ / 1 pièces
    Économisez 1380.00€
    37% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Four polyvalent pour applications de séchage et de chauffage de base.
  • Idéal pour les applications de séchage ou de chauffage de base
  • Température maximale de 250°C
  • Protection contre la surchauffe
  • Régulateur de débit ajustable manuellement pour une meilleure circulation de l’air
  • Contrôleur numérique
  • Intérieur en acier inoxydable
  • Garantie deux ans pièces et main-d’œuvre
  • Marquage CE
  • Deux étagères métalliques livrées de manière standard
  • Des étagères supplémentaires sont également disponibles séparément
  • Consommation d’énergie : 194 W
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Type de convection Gravité
Capacité (métrique) 65L
max. (métrique) 50°C à 250°C
Affichage Numérique
Matériau Acier inoxydable
Charge max. de support 25 kg
Nbre d’étagères 2
Type de prise R.-U. et U.E.
Stabilité de la température ± 0,4°C à 150°C
Uniformité de la température ± 4.5°C à 150°C
Garantie Garantie deux ans pièces et main-d’œuvre
Dimensions (P x l x H) intérieures 414 x 328 x 480mm
Dimensions (L x l x H) 565 x 530 x 720 mm
Poids à l’expédition (métrique) 42 kg
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Puissance 1550 W