Learn More
Kik-Step Escabeau en acier avec marchepied antidérapant
Code produit 11786128 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
14 po
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
11786128 14 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11786128 Fournisseur Kik-Step Code fournisseur 0925200
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez le marchepied en acier avec surface antidérapante pour atteindre ce dont vous avez besoin en toute sécurité.
  • Kik-Step™ Les escabeaux supportent jusqu'à 500 lb. (226,8 kg).
  • Trois roulettes permettent de déplacer le tabouret.
  • Lorsque vous montez sur le tabouret, les roulettes se rétractent et la base adhère fermement au sol.
  • Les bandes antidérapantes des plateformes assurent une bonne stabilité.
Spécification
Couleur Gris
Diamètre (impérial) de la base 15,6 in
Diamètre (métrique) de la base 397 mm
Hauteur (impériale) 14 in
Hauteur (métrique) 356 mm
Longueur (impériale) 14 po
Quantité 1 de chaque
Capacité de charge (impériale) 500 lb.
Capacité de charge (métrique) 226.8 kg
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Marchepied