Learn More
Brannan™ Thermomètre à immersion partielle rempli d’alcool vert Initial™
Beskrivning
Fournit des mesures vives et faciles à lire. Le thermomètre à immersion partielle rempli d’alcool vert Brannan™ Initial™ est conçu avec un dispositif en verre anti-rotation moulé permettant d’éviter toute casse. Comprend une ampoule intégrée a
- Le liquide de remplissage à base d’alcool au kérosène vert est miscible dans l’eau
- Le liquide vert vif permet de faciliter la lecture des mesures.
- Le dispositif en verre moulé fixe permet d’éviter toute casse
- Ampoule intégrée avec tige d’agitation renforcée
- Recyclables
- Idéal pour une utilisation pédagogique
Specifikationer
Specifikationer
| À utiliser avec (application) | Idéal pour une utilisation pédagogique |
| Type d’immersion | immersion partielle |
| Longueur (métrique) | 200 mm |
| Matériau | Verre |
| Remplissage du thermomètre | Alcool vert |
| Poids (métrique) | 15,8g |
| Type de produit | Thermomètre de laboratoire |
| Température max. (métrique) | 110°C |
| Température min. (métrique) | -10° C |
| Plage de températures (métrique) | -10°C à +110°C |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?