Learn More
Deutsch Neumann™ Bouchons en caoutchouc naturel gris
Description
- Conforme à la norme DIN 12 871
- Duromètre 40 Shore A
- Disponibles dans une large gamme de tailles
Specifications
Specifications
| Hauteur (métrique) | 30mm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Couleur | Gris |
| Diameter (Metric) Bottom | 21mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 27mm |
| Matériau | Caoutchouc naturel |
| Type de produit | Bouchon conique |