Learn More
Microspec™ Sachets à zip
Product Code. 16675482
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
2 x 9 in
3 x 7,5 in
6 x 9 in
7,5 x 7,5 in
Unit Size:
1000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions (L x l) Unit Size
16675482 6 x 9 in 1000 pièces
16655482 2 x 9 in 1000 pièces
16665482 3 x 7,5 in 1000 pièces
16685482 7,5 x 7,5 in 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 16675482 Supplier Microspec™ Supplier No. W7
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
Boîte de 1000 sachets à zip
  • Sachet à zip
  • Stérile
  • 1000/boîte
Specifications
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Transport d’échantillons
Stérilité Stérile
Description du film PEBD
Nbre par carton 1000
Nb par paquet 100
Méthode de stérilisation OEt
Dimensions (L x l) 6 x 9 in