Learn More
Karl Hecht™ Lames de microscope à bord rodé et extrémité dépolie
Code produit 15904030
Modifier l'affichage
Click to view available options
Frosted:
Deux extrémités
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Frosted Conditionnement
15904030 Deux extrémités 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15904030 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 42407010
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Lames de microscope en verre de qualité supérieure, sélectionnées, pré-nettoyées et prêtes à l'emploi.
  • Disponible avec une ou deux extrémités givrées
  • Moitié blanc
  • Marquage CE
  • Non corrosif
  • Bords au sol 90°
  • Épaisseur standard d'environ 1 mm
  • Dimensions approximatives : 76 x 26 mm
  • 50/boîte, 5000/carton
Spécification
Longueur (métrique) 76 mm
Largeur (métrique) 26 mm
Nbre par carton 5000/Carton
Nb par paquet 50/boîte
Edges 90°, rodé
Frosted Deux extrémités
Matériau Verre
Precleaned Oui
Épaisseur (métrique) 1 mm
Couleur Transparente
Certifications/Conformité CE
À utiliser avec (application) Microscopie, coloration
Dimensions (L x l) 76 x 26 mm