Learn More
Fisherbrand™ Lames de microscope à bords rodés
Code produit 11562203 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
de 0,8 à 1 mm
de 1 à 1,2 mm
de 1,2 à 1,5 mm
Frosted:
Extrémité double dépolie
Non dépoli
Conditionnement:
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Épaisseur (métrique) Frosted Conditionnement
11562203 de 0,8 à 1 mm Extrémité double dépolie 50 pièces
12373118 de 0,8 à 1 mm Non dépoli 50 pièces
12383118 de 1 à 1,2 mm Non dépoli 50 pièces
11572203 de 1 à 1,2 mm Extrémité double dépolie 50 pièces
12393118 de 1,2 à 1,5 mm Non dépoli 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11562203
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Enveloppées dans du cellophane pour plus de propreté. Ces lames de microscope à bords rodés sont des lames en verre lavées et polies, avec des bords rodés à 90°.
  • Verre 76 mm x 26 mm
  • Disponible en verre entièrement transparent ou dépoli à une extrémité
  • Rodées au niveau des quatre coins
Spécification
Longueur (métrique) 76 mm
Largeur (métrique) 26 mm
Edges 90°, rodé
Frosted Extrémité double dépolie
Matériau Verre
Precleaned Oui
Épaisseur (métrique) de 0,8 à 1 mm
Type Lame de microscope ordinaire
Couleur Transparent
Quantité 50 Paquets