Learn More
Fisherbrand™ Lames de microscope à bords rodés
Code produit 12373118 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
de 0,8 à 1 mm
de 1 à 1,2 mm
de 1,2 à 1,5 mm
Frosted:
Extrémité double dépolie
Non dépoli
Conditionnement:
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Épaisseur (métrique) Frosted unitSize
12373118 de 0,8 à 1 mm Non dépoli 50 pièces
11562203 de 0,8 à 1 mm Extrémité double dépolie 50 pièces
12383118 de 1 à 1,2 mm Non dépoli 50 pièces
11572203 de 1 à 1,2 mm Extrémité double dépolie 50 pièces
12393118 de 1,2 à 1,5 mm Non dépoli 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12373118
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Enveloppées dans du cellophane pour plus de propreté. Ces lames de microscope à bords rodés sont des lames en verre lavées et polies, avec des bords rodés à 90°.
  • Verre 76 mm x 26 mm
  • Disponible en verre entièrement transparent ou dépoli à une extrémité
  • Rodées au niveau des quatre coins
Spécification
Longueur (métrique) 76 mm
Largeur (métrique) 26 mm
Edges 90°, rodé
Frosted Non dépoli
Matériau Verre
Precleaned Oui
Épaisseur (métrique) de 0,8 à 1 mm
Type Lame de microscope ordinaire
Couleur Transparent
Quantité 50 Paquets