Learn More
Fisherbrand™ Électrode de pH de terrain
Code produit 11786348 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
0 à 14
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH Conditionnement
11786348 0 à 14 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11786348
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Cette électrode de pH ou gel sans entretien avec un corps en époxy incassable est une solution idéale pour la mesure de solutions aqueuses sur le terrain.
    • Électrode de pH avec tête S7
    • Électrode de pH ou gel sans entretien avec un corps en époxy incassable
    • Pour la mesure de solutions aqueuses sur le terrain
Spécification
Types de connecteurs S7
Diamètre (métrique) 12 mm
Type pH du terrain
À utiliser avec (application) Pour les analyses de l’eau sur le terrain
Longueur (métrique) 120 mm
Plage de pH 0 à 14
Gamme de température (métrique) 0°C à 80°C