Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à godets oscillants HFlex 1 et accessoires, adaptateur de microplaque pour rotor
Code produit 16565311 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Adaptateur Centrilab/flacon pour rotor Thermo Scientific H-Flex 1 de 400 ml, 2/kit
Adaptateur de microplaque pour rotor Thermo Scientific H-Flex 1, 2/kit
Adaptateur pour rotor Thermo Scientific H-Flex 1 18 x 15 ml, 2/kit
Adaptateur pour rotor Thermo Scientific H-Flex 1 33 x 10/12 ml, 2/kit
Adaptateur pour rotor Thermo Scientific H-Flex 1 42 x 5/7 ml, 2/kit
Adaptateur pour rotor Thermo Scientific H-Flex 1 8 x 50 ml, 2/kit
Couvercles de confinement biologique pour rotor Thermo Scientific H-Flex 1, 2/kit
Godets pour rotor Thermo Scientific H-Flex 1, 2/kit
Joints toriques de rechange pour rotor Thermo Scientific H-Flex 1, 2/kit
Raccord en croix pour rotor Thermo Scientific H-Flex 1
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
16565311 Adaptateur de microplaque pour rotor Thermo Scientific H-Flex 1, 2/kit 2 pièces
16525311 Adaptateur pour rotor Thermo Scientific H-Flex 1 8 x 50 ml, 2/kit 2 pièces
16535311 Adaptateur pour rotor Thermo Scientific H-Flex 1 18 x 15 ml, 2/kit 2 pièces
16545311 Adaptateur pour rotor Thermo Scientific H-Flex 1 33 x 10/12 ml, 2/kit 2 pièces
16555311 Adaptateur pour rotor Thermo Scientific H-Flex 1 42 x 5/7 ml, 2/kit 2 pièces
16575311 Adaptateur Centrilab/flacon pour rotor Thermo Scientific H-Flex 1 de 400 ml, 2/kit 2 pièces
16595301 Raccord en croix pour rotor Thermo Scientific H-Flex 1 1 pièce
16505311 Godets pour rotor Thermo Scientific H-Flex 1, 2/kit 2 pièces
16515311 Couvercles de confinement biologique pour rotor Thermo Scientific H-Flex 1, 2/kit 2 pièces
16585311 Joints toriques de rechange pour rotor Thermo Scientific H-Flex 1, 2/kit 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 16565311 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003307
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Faites tourner plus avec moins ! Grande capacité et flexibilité, le tout avec un faible encombrement.
Faites tourner plus avec moins ! Que ce soit les applications cliniques et diagnostiques ou la culture cellulaire et d’autres recherches, faites tourner maintenant tous les tubes coniques, les tubes sanguins et les microplaques dans un rotor pour une centrifugeuse à usage général de faible encombrement. Grande capacité et flexibilité, le tout avec un faible encombrement.
  • Les couvercles de confinement biologique Auto-Lock et Click Seal permettent des changements de rotor à une seule main rapides et un verrouillage de couvercle
  • Fait tourner les tubes sanguins, les tubes coniques et les microplaques sans changer le rotor ni les godets
  • Obtenez des résultats plus rapidement sans avoir à changer de matériel
  • Limitez l’entretien du rotor et le potentiel de contamination grâce à la technologie de revêtement de lames, éliminant ainsi le besoin de graisse et de lubrifiants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Adaptateur de microplaque pour rotor Thermo Scientific H-Flex 1, 2/kit
Matériau Nylon en polyamide moulé
Type Rotor swing-out
Capacité 5 microplaques ou 2 plaques Deepwell pour chaque adaptateur
Vitesse max. 4297
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific Sorvall Legend séries X1 et ST 16, Thermo Scientific Multifuge série X1 et Megafuge série 16, Thermo Scientific série SL 16
Biocontainment Oui
Autoclavable Autoclavables
Quantité Set of 2