Learn More
Gilac™ Palette certifiée pour contact alimentaire demi-format
Description
- Palette en plastique certifiée pour le contact alimentaire.
- Idéal pour équiper les chambres froides des zones de préparation.
- Capacité de charge à l'arrêt : 600 kg
- Capacité de charge en mouvement : 400 kg
- Stockage interdit sur les étagères : Les coussinets des palettes sont incompatibles avec les rails des rayonnages.
Specifications
Specifications
| Type de produit | Palet Aero Tote |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (L x l x H) | 800 x 600 x 120 mm |
| Hauteur (impériale) | 4,7 in |
| Hauteur (métrique) | 120 mm |
| Longueur (impériale) | 31,5 in |
| Longueur (métrique) | 800 mm |
| Largeur (impériale) | 23,6 in |
| Largeur (métrique) | 600 mm |