Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight™ 1000 Series : Seringues Luer Lock, à terminaison TLL
Code produit 10500052
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 mL
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Modèle:
1001
1002
1005
1010
1025
1050
1100
Type de connexion:
Luer Lock avec fentes
Luer-Lock
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Modèle Type de connexion unitSize
10500052 5 ml 1005 Luer-Lock 1 pièce
10611353 50 ml 1050 Luer Lock avec fentes 1 pièce
10235672 25 ml 1025 Luer Lock avec fentes -
10040092 100 ml 1100 Luer-Lock 1 pièce
10772361 1 ml 1001 Luer-Lock 1 pièce
10120031 2,5 ml 1002 Luer-Lock 1 pièce
10683921 10 mL 1010 Luer-Lock 1 pièce
10374902 1 ml 1001 Luer Lock avec fentes 1 pièce
10531213 2,5 ml 1002 Luer Lock avec fentes 1 pièce
10757484 5 ml 1005 Luer Lock avec fentes 1 pièce
10334812 10 ml 1010 Luer Lock avec fentes 1 pièce
10495762 25 ml 1025 Luer-Lock 1 pièce
10674301 50 ml 1050 Luer-Lock 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 10500052 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 81520
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Seringue GASTIGHT de volume moyen, idéale pour la distribution de volumes à partir de 100 μL jusqu'à 100 mL.
Seringue GASTIGHT à mi-volume, optimale pour la distribution de volumes à partir de 100 μL jusqu’à 100 ml.
  • Raccord Luer Lock en PTFE (TLL) - Ce raccord possède un cône Luer mâle en PTFE et un moyeu de verrouillage en laiton nickelé pour une utilisation avec Kel-F aiguilles, aiguilles à moyeu métallique et connecteurs universels
  • Le TLL est utilisé avec les diluteurs / distributeurs Hamilton, les applications OEM et les opérations manuelles
  • La version avec fentes est utilisée lors de l’adhérence à certains instruments, mais n’affecte pas la connexion aux aiguilles
  • Autoclavable une fois démontée, sauf pour les seringues de 25 mL et plus ; des autoclavages répétés réduisent la durée de vie de la seringue.
  • Styles de broderie au point de croix 4 et AS (disponibles sur demande)
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau PTFE (pointe), Pointe en PTFE (piston)
Diamètre (impériale) interne 0,41 in
Diamètre (impériale) externe 0,53 in
Diamètre (métrique) interne 10,3 mm
Diamètre (métrique) externe 13,5 mm
À utiliser avec (application) Idéales pour les injections HPLC manuelles et automatisées, couramment utilisées avec les pompes à seringues et autres instruments de manipulation des liquides
Type de produit Seringue Gastight
Pression max. 200 psi
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 1005
Numéro de pointe d’aiguille Aiguille non comprise
Quantité Unité
Volume (métrique) 5 ml
Type de connexion Luer-Lock