Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight™ SampleLock™ séries 1700 et 1000, calibre 22
Description
Les seringues Hamilton SampleLock vous permettent de recueillir, stocker, transporter et analyser des échantillons liquides ou gazeux sans risque de perte d’évaporation ou de contamination environnementale.
Les seringues sont disponibles dans des tailles allant de 1 mL à 100 mL. Une valve à rotation facile à utiliser et une butée arrière positive sur SampleLock prévient la perte d'échantillon et l'éclatement du piston. Filetages adaptateurs Luer mâle et Luer femelle verrouillables en option sur le SampleLock valve rendant les seringues compatibles avec une multitude de connecteurs et de raccords. Exemples d’applications :
- Application d’espace de tête
- Collecte et stockage d’échantillons environnementaux
- Pré-pressurisation de l’échantillon gazeux pour l’analyse GC
- Injection d’étalons internes par l’orifice de la vanne dans des échantillons
- Dopage de l’échantillon
Terminaisons de seringue Sample Lock séries 1700 et 1000
- Sample Lock (SL) : le verrouillage de l’échantillon comprend une vanne à seringue marche / arrêt avec aiguille RN. Cet embout est utilisé pour l’espace de tête, la collecte et le stockage d’échantillons environnementaux, la pré-pressurisation d’échantillons gazeux pour l’analyse GC et les procédés par ajout connu d’échantillons Non autoclavables.
- Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anti-carottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septum. Calibres disponibles : 26-22
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston), Acier inoxydable (piston) |
| Calibre d’aiguille | 22 G |
| Diamètre (impériale) interne | 1,28 in |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure | 0,01 in |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0,41 mm |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,02 in |
| Diamètre (impériale) externe | 1,45 in |
| Diamètre (métrique) interne | 32,6 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 1,45 mm |
| Afficher plus |