Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight™ Series 1700 : Terminaison N
Code produit 10615061
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Calibre d’aiguille:
22s G
22 g
26s G
Calibre 26
Type de pointe d’aiguille:
2
3
5
Conditionnement:
1 pièce
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Calibre d’aiguille Type de pointe d’aiguille unitSize
10615061 100 μl 22s G 2 1 pièce
15983452 10 μl Calibre 26 3 1 pièce
15993452 25 μl 22 g 3 -
15903462 100 μl 22 g 3 -
10190361 250 μl 22s G 2 1 pièce
10271332 10 μl 26s G 3 1 pièce
10037701 25 μl 22s G 3 1 pièce
10601163 250 μl 22s G 3 1 pièce
10774283 50 μl 22s G 3 1 pièce
10097681 100 μl 22s G 3 1 pièce
10729882 10 μl 26s G 5 1 pièce
10788541 25 μl 22s G 2 1 pièce
11517804 25 μl 22s G 5 1 pièce
10020142 100 μl 22s G 5 1 pièce
10364952 50 μl 22s G 5 -
10233512 250 μl 22s G 5 1 pièce
10577741 50 μl 22s G 2 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 10615061 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 81000
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Version Gastight des seringues série 700 originales, idéale pour la distribution de volumes de 1 à 500 μl
Cette série de seringues offre une grande diversité d’embouts et d’options d’aiguille.
Embouts pour seringues série 1700
  • Aiguille fixe (N) : pour les seringues à faible volume, les aiguilles sont fixées dans le corps en verre de la seringue à un point correspondant au repère de graduation zéro. Grâce à cet embout, le volume mort est limité au volume interne de l’aiguille. Non autoclavables. Le calibre de l’aiguille est déterminé par le volume de la seringue et ne peut être choisie par l’utilisateur.
  • Styles de broderie au point de croix (Styles de points 4 et AS (disponibles sur demande)
    • Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anti-carottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septum. Calibres disponibles : 34-10
    • Type de pointe 3 : aiguille émoussée pour une utilisation avec les valves d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 34-10
    • Point Style 4 - Standard 12° Une pointe d'aiguille biseautée est recommandée pour les applications en sciences de la vie. Calibres disponibles : 34-10. Angles d'aiguille spéciaux tels que 0° jusqu'à 60 ans° disponible sur demande.
    • Type de pointe 5 : aiguille conique avec port latéral pour la pénétration de septa, de vinyles de calibre fin et de plastiques, sans carottage. Calibres disponibles : 26-10
    • Style de point AS - Pointe d'aiguille conique spéciale utilisée sur les seringues d'échantillonneur automatique ; la pointe d'aiguille non carottante est recommandée pour la pénétration du septum. Calibres disponibles : 26-10
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston)
Calibre d’aiguille 22s G
Diamètre (impériale) interne 0,05 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,0059 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,15 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,0283 in
Diamètre (impériale) externe 0,3 in
Diamètre (métrique) interne 1,46 mm
Diamètre (métrique) externe 7,75 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,72 mm
À utiliser avec (application) Idéal pour la distribution des liquides et des gaz, utile pour les échantillons ayant des molécules dissoutes ou en suspension
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Longueur (métrique) 51 mm
Type de produit Seringue Gastight
Pression max. 1 000 psi
Température max. (impériale) 122°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 1710
Numéro de pointe d’aiguille 2
Température min. (métrique) 10°C
Quantité Unité
Volume (métrique) 100 μl
Type de pointe d’aiguille 2
Type de connexion Soudé