Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight™ 1700 Series : terminaison RN
Code produit 10665571
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Calibre d’aiguille:
22s G
22 G
26s G
Pression max.:
1 000 psi
500 psi
700 psi
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Arrondi
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Calibre d’aiguille Pression max. Type de pointe d’aiguille Conditionnement
10665571 50 μl 22s G 1 000 psi Aigu, biseauté, courbe, non perforant 1 pièce
10738541 10 μl 26s G 1 000 psi Aigu, biseauté, courbe, non perforant 1 pièce
10586892 500 μl 22 G 700 psi Aigu, biseauté, courbe, non perforant 1 pièce
10017641 50 μl 22s G 1 000 psi Arrondi 1 pièce
10763133 10 μl 22s G 1 000 psi Arrondi 1 pièce
10551863 25 μl 22s G 1 000 psi Arrondi -
10401542 100 μl 22s G 1 000 psi Arrondi 1 pièce
10370172 250 μl 22 G 500 psi Arrondi 1 pièce
10691153 500 μl 22 G 700 psi Arrondi 1 pièce
10085450 25 μl 22s G 1 000 psi Aigu, biseauté, courbe, non perforant 1 pièce
10598492 250 μl 22s G 500 psi Aigu, biseauté, courbe, non perforant -
11514020 250 μl 22s G 500 psi Aigu, biseauté, courbe, non perforant 1 pièce
10410201 100 μl 22s G 1 000 psi Aigu, biseauté, courbe, non perforant 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 10665571 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 80930
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Version Gastight des seringues série 700 originales, idéale pour la distribution de volumes de 1 à 500 μl
Cette série de seringues offre une grande diversité d’embouts et d’options d’aiguille.
Aiguille amovible (RN) : les aiguilles sont amovibles et présentent une conception Hamilton. La conception permet aux aiguilles d’être fixées précisément au niveau du repère de graduation zéro de la seringue. Les utilisateurs peuvent sélectionner le calibre, la longueur et le style de pointe de l’aiguille pour optimiser leur seringue en vue d’applications personnalisées. En outre, cette terminaison permet d’utiliser une aiguille amovible sans avoir à augmenter le volume mort de la seringue et est idéale lorsqu’il existe un risque d’obstruction de l’aiguille. Autoclavables une fois démontées. Des passages répétés à l'autoclave réduiront la durée de vie des seringues.
Styles de broderie au point de croix (Styles de points 4 et AS (disponibles sur demande)
  • Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anti-carottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septum. Calibres disponibles : 34-10
  • Type de pointe 3 : aiguille émoussée pour une utilisation avec les valves d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 34-10
  • Style de point 4 - Standard 12° Une pointe d'aiguille biseautée est recommandée pour les applications en sciences de la vie. Calibres disponibles : 34-10. Angles d'aiguille spéciaux tels que 0° jusqu'à 60 ans° disponible sur demande.
  • Type de pointe 5 : aiguille conique avec port latéral pour la pénétration de septa, de vinyles de calibre fin et de plastiques, sans carottage. Calibres disponibles : 26-10
  • Style de point AS - Pointe d'aiguille conique spéciale utilisée sur les seringues d'échantillonneur automatique ; la pointe d'aiguille non carottante est recommandée pour la pénétration du septum. Calibres disponibles : 26-10
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston)
Calibre d’aiguille 22s G
Diamètre (impériale) interne 0,04 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,005 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,15 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,02 in
Diamètre (impériale) externe 0,3 in
Diamètre (métrique) interne 1,03 mm
Diamètre (métrique) externe 7,75 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,72 mm
À utiliser avec (application) Idéal pour la distribution des liquides et des gaz, utile pour les échantillons ayant des molécules dissoutes ou en suspension
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Longueur (métrique) 51 mm
Type de produit Seringue Gastight
Pression max. 1 000 psi
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 1705
Numéro de pointe d’aiguille 2
Température min. (métrique) 10°C
Quantité Unité
Volume (métrique) 50 μl
Type de pointe d’aiguille Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Type de connexion Amovible