Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight™ 1700 Series : Terminaison TLL
Code produit 10277820
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Pression max.:
1 000 psi
500 psi
Type de connexion:
Luer Lock avec fentes
Luer-Lock
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Pression max. Type de connexion Conditionnement
10277820 500 μl 500 psi Luer-Lock 1 pièce
10631353 50 μl 1 000 psi Luer Lock avec fentes 1 pièce
10214082 500 μl 500 psi Luer Lock avec fentes 1 pièce
10440791 50 μl 1 000 psi Luer-Lock 1 pièce
10267820 100 μl 1 000 psi Luer-Lock 1 pièce
10631543 100 μl 1 000 psi Luer Lock avec fentes 1 pièce
10436522 250 μl 500 psi Luer Lock avec fentes 1 pièce
10262793 250 μl 500 psi Luer-Lock 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10277820 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 81220
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Version Gastight des seringues série 700 originales, idéale pour la distribution de volumes de 1 à 500 μl
Cette série de seringues offre une grande diversité d’embouts et d’options d’aiguille.
Raccord Luer Lock en PTFE (TLL) - Ce raccord possède un cône Luer mâle en PTFE avec un moyeu de verrouillage en laiton nickelé pour une utilisation avec Kel-F Aiguilles, aiguilles à moyeu métallique et connecteurs universels. De plus, le TLL est utilisé avec les dilueurs/distributeurs Hamilton, les applications OEM et les opérations manuelles.
Styles de broderie au point de croix (Styles de points 4 et AS (disponibles sur demande)
  • Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anti-carottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septum. Calibres disponibles : 34-10
  • Type de pointe 3 : aiguille émoussée pour une utilisation avec les valves d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 34-10
  • Point Style 4 - Standard 12° Une pointe d'aiguille biseautée est recommandée pour les applications en sciences de la vie. Calibres disponibles : 34-10. Angles d'aiguille spéciaux tels que 0° jusqu'à 60 ans° disponible sur demande.
  • Type de pointe 5 : aiguille conique avec port latéral pour la pénétration de septa, de vinyles de calibre fin et de plastiques, sans carottage. Calibres disponibles : 26-10
  • Style de point AS - Pointe d'aiguille conique spéciale utilisée sur les seringues d'échantillonneur automatique ; la pointe d'aiguille non carottante est recommandée pour la pénétration du septum. Calibres disponibles : 26-10
Especificaciones
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe)
Diamètre (impériale) interne 0,12 in
Diamètre (impériale) externe 0,3 in
Diamètre (métrique) interne 3,26 mm
Diamètre (métrique) externe 7,75 mm
À utiliser avec (application) Idéal pour la distribution des liquides et des gaz, utile pour les échantillons ayant des molécules dissoutes ou en suspension
Type de produit Seringue Gastight
Pression max. 500 psi
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 1750
Numéro de pointe d’aiguille Aiguille non comprise
Température min. (métrique) 10°C
Quantité Unité
Volume (métrique) 500 μl
Type de connexion Luer-Lock
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.