Learn More
Hamilton™ Seringues 700 Microliter™ : terminaison RN
Code produit 10363851
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Calibre d’aiguille:
22s G
22 G
26s G
Modèle:
75
701
702
705
710
725
750
Quantité:
6/boîte
Unité
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Calibre d’aiguille Modèle Quantité Conditionnement
10363851 10 μl 26s G 701 Unité 1 pièce
10078460 25 μl 22s G 702 Unité 1 pièce
10130411 50 μl 22s G 705 Unité 1 pièce
10292151 100 μl 22s G 710 Unité 1 pièce
10528321 250 μl 22s G 725 Unité 1 pièce
10528511 500 μl 22 G 750 Unité 1 pièce
10136301 10 μl 26s G 701 6/boîte 6 pièces
10078450 5 μl 26s G 75 Unité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10363851 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 80330
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.40€
    89.51€ / 1 pièces
    Économisez 66.89€
    42% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La seringue de la série 700 est la seringue Hamilton originale, ajustée à la main. Cette série de seringues est idéale pour la distribution de volumes à partir de 0,5 μL jusqu'à 500 μL. Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série.
  • Seringue Hamilton originale, assemblée à la main
  • Idéal pour la distribution de volumes allant de 0,5 µl à 500 µl
  • Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série
Spécification
Matériau PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston)
Calibre d’aiguille 26s G
Diamètre (impériale) interne 0,019 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,005 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,13 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,0187 in
Diamètre (impériale) externe 0,26 in
Diamètre (métrique) interne 0,485 mm
Diamètre (métrique) externe 6,6 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,47 mm
À utiliser avec (application) Pour la distribution de petits volumes afin d’atteindre le plus haut niveau de précision et d’exactitude possible
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Longueur (métrique) 51 mm
Type de produit Seringue Microliter
Pression max. 2 000 psi
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 701
Numéro de pointe d’aiguille 2
Quantité Unité
Volume (métrique) 10 μl
Type de pointe d’aiguille Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Type de connexion Amovible