Learn More
Hamilton™ Aiguilles amovibles à connecteur large (seringues 250 μl - 10 ml)
Code produit 10360901
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22s G
22 G
26s G
26 G
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe
Arrondi
Cône
Diamètre (impériale) interne:
0,0051 in
0,0059 in
0,01 in
0,016 in
Diamètre (impériale) externe:
0,018 in
0,028 in
Conditionnement:
6 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Type de pointe d’aiguille Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe Conditionnement
10360901 22 G Arrondi 0,016 in 0,028 in 6 pièces
10103253 26 G Cône 0,01 in 0,018 in 6 pièces
10415503 22s G Cône 0,0059 in 0,028 in 6 pièces
11570202 26s G Cône 0,0051 in 0,018 in -
10265092 26s G Aigu, biseauté, courbe 0,0051 in 0,018 in 6 pièces
10121812 22 G Aigu, biseauté, courbe 0,016 in 0,028 in 6 pièces
10021272 22s G Aigu, biseauté, courbe 0,0059 in 0,028 in 6 pièces
11507704 26 G Aigu, biseauté, courbe 0,01 in 0,018 in 6 pièces
10216533 22s G Arrondi 0,0059 in 0,028 in 6 pièces
11517704 26s G Arrondi 0,0051 in 0,018 in 6 pièces
11527704 26 G Arrondi 0,01 in 0,018 in 6 pièces
10277711 22 G Cône 0,016 in 0,028 in 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 10360901 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 778004
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les aiguilles à grand moyeu amovible (RN) peuvent être utilisées avec des seringues de type aiguille amovible (RN) de 250 μL et plus. La longueur d’aiguille standard est de 2 in (51 mm). Calibres, longueurs et modèles de pointe disponibles.
Embouts pour seringues compatibles avec les aiguilles amovibles à grande embase
  • Aiguille amovible (RN) : les aiguilles sont amovibles et présentent une conception Hamilton. La conception permet aux aiguilles d’être fixées précisément au niveau du repère de graduation zéro de la seringue. Les utilisateurs peuvent sélectionner le calibre, la longueur et le type de pointe de l’aiguille pour optimiser leur seringue en vue d’applications personnalisées. En outre, cette terminaison permet d’utiliser une aiguille amovible sans avoir à augmenter le volume mort de la seringue et est idéale lorsqu’il existe un risque d’obstruction de l’aiguille. Autoclavables une fois démontées. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
  • Types de pointe d’aiguille
    • Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anticarottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 26-22
    • Type de pointe 3 : aiguille à pointe arrondie pour une utilisation avec les valves d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 26-22.
    • Type de pointe 5 : aiguille conique avec port latéral pour la pénétration de septa, de vinyles de calibre fin et de plastiques, sans carottage. Calibres disponibles : 26-22
    Six aiguilles par boîte.
    Spécification
    Autoclavable Autoclavable
    Matériau Acier inoxydable (embase)
    Calibre d’aiguille 22 G
    Diamètre (impériale) interne 0,016 in
    Diamètre (impériale) externe 0,028 in
    Diamètre (métrique) interne 0,41 mm
    Diamètre (métrique) externe 0,72 mm
    Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
    Type de produit Aiguille de seringue de rechange
    Type de pointe d’aiguille Arrondi
    À utiliser avec (équipement) Seringues amovibles (250 μl et plus)