Learn More
Hamilton™ Seringues 701N Microliter
Code produit 10140221
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6/boîte
Unité
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10140221 6/boîte -
10189930 Unité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10140221 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 80366
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La seringue de la série 700 est la seringue Hamilton originale, ajustée à la main. Cette série de seringues est idéale pour la distribution de volumes à partir de 0,5 μL jusqu'à 500 μL. Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série.
  • Seringue Hamilton originale, assemblée à la main
  • Idéal pour la distribution de volumes allant de 0,5 µl à 500 µl
  • Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston)
Calibre d’aiguille 26s G
Diamètre (impériale) interne 0,019 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,005 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,013 cm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,018 in
Diamètre (impériale) externe 0,26 in
Diamètre (métrique) interne 0,048 cm
Diamètre (métrique) externe 0,66 cm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,047 cm
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Longueur (métrique) 51 mm
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique Microliter
Pression max. 137,9 bar
Température max. (impériale) 122°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 701 N
Numéro de pointe d’aiguille 2
Température min. (métrique) 10°C
Quantité 6/boîte
Volume (métrique) 10 μl
Type de pointe d’aiguille Aigu, biseauté, courbe, non perforant
À utiliser avec (équipement) Échantillonneur automatique de liquides Agilent 7670, 7671 et 7672, échantillonneurs automatiques pour chromatographie en phase gazeuse
Type de connexion Soudé