Learn More
Hamilton™ Seringues GC 7001 de modèle Microliter™ et Gastight™ : Pour Agilent 7673, 7683, 7693 et 6850 ALS
Description
Les seringues Microliter sont équipées d’un piston en acier inox assemblé à la main sur le corps en verre. Elles sont conçues pour l’échantillonnage de liquides.
Embout pour seringue
- Embase moletée (KH) : ensemble aiguille / piston amovible, l’embase moletée est utilisée exclusivement sur les seringues de série 7000.
- Type de pointe AS : pointe d’aiguille de type conique spécial utilisée sur les seringues pour échantillonneur automatique La pointe d’aiguille anticarottage est recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 23s, 26s
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) |
| Calibre d’aiguille | 23s G |
| Diamètre (impériale) interne | 0,049 in |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure | 0,00719 in |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0,18 mm |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,025 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,26 in |
| Diamètre (métrique) interne | 1,24 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 6,6 mm |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,64 mm |
| Afficher plus |