Description
Connectez la colonne en ligne entre un sécheur ou un dessiccateur et une conduite d’air comprimé ou une bouteille de gaz. La colonne de séchage Hammond™ Drierite 26800 gère un débit de 200 litres par heure ou de 0,1 cfm.
La colonne de séchage en PC sèche l’air et le gaz à un point de rosée de –100°F jusqu’à 90 psi. La colonne est dotée d’un bouchon en plastique, de supports de dessiccant en acier inox 303 et de ressorts hélicoïdaux, de filtres en feutre et d’un joint torique. La colonne de séchage est remplie de 1,25 lb de 8 dessiccants indicateurs en maille (sulfate de calcium anhydre). Dessiccant supplémentaire à commander séparément. Les ports d’entrée / de sortie acceptent des tubulures de 1/4 po à 3/8 po de dia. Int. Absorbe jusqu’à 50 g d’humidité.
Specifications
Specifications
| Matériau | Sulfate de calcium avec chlorure de cobalt |
| Quantité | 1par unité |
| Humidité | 50 g |
| Absorption d’eau | 50 g |