Description
- Éliminez facilement l'huile, la graisse, les lubrifiants et la saleté grâce à la texture résistante et à la haute capacité d'absorption de ces lingettes humides.
- Nettoyez-vous les mains efficacement avec ces lingettes de qualité professionnelle.
- Évitez les irritations potentielles grâce à des lingettes sans parfum et douces pour votre peau.
- Le remplissage est facile et efficace grâce à notre distributeur de type seau.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes humide |
| Longueur (impériale) | 17.17 yd. |
| Longueur (métrique) | 15.7 m |
| Largeur (impériale) | 5,31 in |
| Largeur (métrique) | 13.5 cm |
| Certifications/Conformité | FSC crédit MIX |
| Couleur | Blanc |
| Quantité d’emballage | 4 x 58 lingettes |
| Épaisseur | 1-ply |
| Certifications / conformité (Europe) | FSC crédit MIX |