Learn More
Heathrow Scientific™ Compteur manuel
Code produit 11359403 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’affichage:
4 chiffres
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’affichage Conditionnement
11359403 4 chiffres 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11359403 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur HS6594
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Comptez les cellules sanguines, les colonies bactériennes et les gouttes de liquide. Le Compteur-enregistreur manuel Heathrow Scientific™ peut compter n’importe quel événement répétitif avec une simple pression d’un bouton.
  • Compte jusqu’à 9999
  • Dispose d’un bouton de réinitialisation rapide
  • Objectif pour une lecture aisée et anneau de préhension
  • 4,6 x 4,1 cm (Dia x l)
Spécification
Type de produit Compteur de pièces à main
Type d’affichage 4 chiffres
Description Compteur à clic manuel
comptage total Compte jusqu’à 9 999
Diamètre (métrique) 4,6cm
Largeur (métrique) 4,1cm
Comprend Anneau de préhension, bouton de réinitialisation