Learn More
Kimberly-Clark™ Distributeur de papier essuie-mains plié blanc Aquarius™
Code produit 15242896
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15242896 Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15242896 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 6954
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Aquarius™ Le distributeur de serviettes à mains blanches C-Fold favorise l'hygiène et contribue à la maîtrise des coûts grâce à une distribution contrôlée.
  • Distribue des serviettes pliées sans avoir à toucher le distributeur, ce qui contribue à réduire la contamination et la propagation des germes
  • La simplicité de l’entretien réduit les coûts dans les zones à forte utilisation
  • Facile à déverrouiller et à remplir, avec une fenêtre pour jauger les besoins de recharge
  • Design élégant et contemporain avec une finition blanche, ultra-brillante et facile à nettoyer, sans saleté ni pièges à poussière
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Distributeur de papier essuie-mains plié
Couleur Blanc
Dimensions (L x l x H) 420 x 320 x 151 mm
Capacité Essuie-tout
Matériau Plastique
Mounting Fixation murale
No. of Compartments 1
Product Style Couvercle à charnière avec ouverture frontale
À utiliser avec (application) Distributeur de serviettes pour les mains adapté à une utilisation dans les toilettes ou en laboratoire