Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester opaque continu multi-usages pour environnements difficiles, destinées aux imprimantes M6/M7
Le polyester permanent est idéal pour l'identification des circuits imprimés et des composants électroniques, les étiquettes à code-barres, les plaques signalétiques et l'identification des panneaux solaires.
51.35€ - 58.05€
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Sans Halogène (DIN VDE 0472 Partie 815)
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Côtés imprimables Imprimable face unique
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
17898994
Afficher les documents
Brady™
173228
M710, BMP71
51.35€
1 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Ajouter au panier
17858194
Afficher les documents
Brady™
174360
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
58.05€
1 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Ajouter au panier
Description
Description
  • Finition blanc brillant avec acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
  • Certifiées UL, homologuées CSA
  • Conforme aux exigences relatives aux matériaux sans halogène selon la norme DIN VDE 0472 partie 815
  • Température de service de -70 °C à 110 °C (-94 °F à 230 °F)
  • Fabriqué en polyester B-423
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Aucun
Imprimable face unique
Étiquette
Non
Rectangle
-70°C à +110°C
0.076 mm
50 ft.
0,5 in
Sans Halogène (DIN VDE 0472 Partie 815)
Blanc
Transfert thermique
Étiquetage par code-barres, étiquetage de cartes de circuits imprimés, étiquetage d'équipements, identification générale, étiquetage d'inventaire et d'inspection
50 ft.
-94 °F à +230 °F
0,003 in
50 ft x 0,5 in
15.24 m
12.7 mm
Videos
SDS