Learn More
Brady™ Étiquette de danger Symbole de sécurité ISO PIC W009 “Avertissement, danger biologique” 22 mm x 25 mm
Shop All Brady ProductsDescription
Brady Les étiquettes et les imprimantes d'étiquettes, de table ou portables, offrent une gamme complète de fonctionnalités et d'options pour une impression de haute qualité et économique sur une gamme complète de matériaux.
Pour l'identification des substances dangereuses (HSID). La sécurité sur le lieu de travail est devenue plus importante que jamais. Les substances dangereuses présentent une source constante de danger. Réduisez les risques grâce à ces symboles de Brady .
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ISO 7010:2011 |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Revêtement | Aucun |
| Couleur | Noir sur jaune |
| Finition | Brillant |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Polyester laminé |
| Côtés imprimables | Imprimable face unique |
| Print Technology | Aucun |
| Type de produit | Étiquette |
| Show More |