Learn More
Woodsafe™ Conteneurs pour objets tranchants et déchets dangereux avec couvercle jaune simple
GREENER_CHOICE
Code produit 18136539
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
30 pièces
Capacité (métrique):
6 l
12 l
50 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit unitSize Capacité (métrique)
18136539 1 pièce -
18742825 30 pièces 6 l
18702825 20 pièces 12 l
18176539 1 pièce 50 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Suivre les instructions pour une utilisation sûre et correcte
Code produit 18136539 Fournisseur Woodsafe™ Code fournisseur 1250212
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Suivre les instructions pour une utilisation sûre et correcte
Woodsafe est une solution rentable pour réduire l'utilisation de plastique d'origine fossile de 80 % et les émissions de CO2 de 66 %, documentée dans une analyse de cycle de vie complète. Produit à partir de résidus de l'industrie forestière grâce à l'utilisation d'énergie verte. Disponible en tailles allant de 0,5 L à 50 L. Versions à couvercle simple et double.
  • Woodsafe™ proposer une solution durable de gestion des déchets cliniques, produite à partir de résidus de l'industrie forestière suédoise
  • Réduit de 80 % l'utilisation de plastique issu de ressources fossiles !
  • Réduit l'empreinte carbone de plus de 60 %, comme le prouve une analyse du cycle de vie complète.
  • Fabriqué à partir de biocomposite 100%
  • Le couvercle peut être fermé de manière permanente et sécurisée pour le transport jusqu'à l'élimination finale.
  • Mes Labradors verts ACT Étiquette
  • Le processus est le même que pour les bacs jaunes et ils peuvent servir au transport des mêmes substances.
  • Couleur et odeur naturelles du bois - Aucune migration de substances
  • Conforme à la norme UN3291
  • Testé conformément à ISO 23907-1:2019
  • Système de règlement alternatif des différends approuvé par l'ONU
  • Les biocomposites possèdent les mêmes propriétés que les plastiques issus de ressources fossiles et peuvent être utilisés exactement de la même manière.
  • REMARQUE : La ficelle entre les couvercles sert à la livraison, retirez-la/cassez-la avant utilisation !
  • Arrêtez de brûler du plastique
Spécification
Certifications/Conformité ES ISO 23907-1:2019. UN3291, Aprobado por ADR
Type de bouchon Clôture permanente
Couleur de bouchon Jaune
Capacité (impériale) 6.157 gal
Couleur Marron, Jaune
Dimensions (L x l x H) 39,5 x 39,5 x 23,8 cm
Jetable Usage unique
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Comprend Conteneur, couvercle et étiquette
À utiliser avec (application) Eliminación segura de objetos punzantes y desechos potencialmente infecciosos o desechos médicos
Conditionnement Carton
Matériau Biocomposite
Type de produit Bac pour déchets présentant un danger biologique
Afficher plus Afficher moins
Réduire l’impact sur le changement naturel et ACT Étiquette